Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
648317-1 648317-100
648317-1EA 430 EUR
648317-1 648317-100
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato, Millipore®
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012590
Núm. CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Índice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=9cd352191844996cb39879ebefdc1bf56c051b8e&prid=web&clid=SAPDAM