Bromuro de dietilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14863.0250 8.14863.0050
8.14863.0250EA 115 EUR
8.14863.0250 8.14863.0050
Bromuro de dietilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de dietilamonio
Formula: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
Número MDL: MFCD00012498
Núm. CAS: 6274-12-0
EINECS: 228-466-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 215 - 218 °C
Molar Mass 154.05 g/mol