Cloruro de dietilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
155890010 155891000 155895000 155890051
ACRO155890010EA 98.6 EUR
ACRO155890010 ACRO155891000 ACRO155895000 ACRO155890051
Cloruro de dietilamonio 99%
Cloruro de dietilamonio
Formula: C₄H₁₂ClN
Pto. Ebullición: 320…330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 227…230 °C
Densidad: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012499
Núm. CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Índice Merck: 13,03138
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 230 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %