Cloruro de dietilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13637.0B
A13637.0I
A13637.30
A13637.0BEA
103
EUR
A13637.0B
A13637.0I
A13637.30
Cloruro de dietilamonio 99%
Cloruro de dietilamonio
Purity: 99%
CAS No.: 660-68-4
Molecular Formula: (CH3CH2)2NH.HCl
Formula Weight: 109.60
Melting Point: 227-230°
Boiling Point: 320-330°
Merck Reference: 14,3111
MDL No.: MFCD00012499
Formula:
C₄H₁₂ClN Pto. Ebullición: 320…330 °C Pto. de fusión: 227…230 °C Densidad: 1,0475 g/cm³ (21 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012499 Núm. CAS: 660-68-4 EINECS: 211-541-9 Índice Merck: 14,3111 |