Cloruro de dietilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025
8.20393.0005EA 32.9 EUR
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025
Cloruro de dietilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de dietilamonio
Formula: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 220…225 °C
Densidad: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Número MDL: MFCD00012499
Núm. CAS: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,03138
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)