Cloruro de dimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimetilamonio cloruro, Dimetilamina clorhidrato
155270010 155270050 155275000 155270025
ACRO155270010EA 102 EUR
ACRO155270010 ACRO155270050 ACRO155275000 ACRO155270025
Cloruro de dimetilamonio 99%
Cloruro de dimetilamonio
Formula: C₂H₈ClN
MW: 81.54 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012477
Núm. CAS: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Índice Merck: 13,03255
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤1 %
pH 5 to 6 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)