Cloruro de dimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimetilamonio cloruro, Dimetilamina clorhidrato
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
A12133.0IEA
310
EUR
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
Cloruro de dimetilamonio ≥98%
Cloruro de dimetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 506-59-2
Molecular Formula: (CH3)2NH.HCl
Formula Weight: 81.55
Melting Point: 168-174°
Beilstein Reference: 3589311
Merck Reference: 14,3228
MDL No.: MFCD00012477
Formula:
C₂H₈ClN MW: 81,54 g/mol Pto. de fusión: 168…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012477 Núm. CAS: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Índice Merck: 14,3228 |