Cloruro de dimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimetilamonio cloruro, Dimetilamina clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03052.0005
8.03052.0250
8.03052.1000
8.03052.9025
8.03052.0005EA
31.5
EUR
8.03052.0005
8.03052.0250
8.03052.1000
8.03052.9025
Cloruro de dimetilamonio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de dimetilamonio
Formula:
C₂H₈ClN MW: 81.54 g/mol Pto. de fusión: 170…173 °C |
Número MDL:
MFCD00012477 Núm. CAS: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Índice Merck: 13,03255 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 3000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 160 °C |
Molar Mass | 81.54 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
pH | 5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |