Tricloruro de 4-azoniaoctametilendiamonio 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
215100050
215100010
215100250
ACRO215100050EA
135
EUR
ACRO215100050
ACRO215100010
ACRO215100250
Tricloruro de 4-azoniaoctametilendiamonio 99+%
Tricloruro de 4-azoniaoctametilendiamonio
Formula:
C₇H₂₂Cl₃N₃ Pto. de fusión: 248…252 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012918 Núm. CAS: 334-50-9 EINECS: 206-379-0 Índice Merck: 12,08893 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |