N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
204350250 204351000
ACRO204350250EA 123 EUR
ACRO204350250 ACRO204351000
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro 99%
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Pto. de fusión: 222 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012991
Núm. CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03280
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to yellow to purple-brown
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %