N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10343.36
A10343.22
A10343.14
A10343.36EA
1100
EUR
A10343.36
A10343.22
A10343.14
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro 98%
N,N-Dimetil-p-fenilendiamonio dicloruro
Purity: 98%
CAS No.: 536-46-9
Molecular Formula: C8H12N2.2HCl
Formula Weight: 209.12
Melting Point: 212° dec.
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00012991
Formula:
(CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl Pto. de fusión: 212 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012991 Núm. CAS: 536-46-9 EINECS: 208-635-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II Índice Merck: 13,03280 |