N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina, diclorhidrato, TMPD 2 HCl
A12107.09
A12107.18
A12107.30
A12107.09EA
98
EUR
A12107.09
A12107.18
A12107.30
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato ≥98%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 637-01-4
Molecular Formula: C10H16N2.2HCl
Formula Weight: 237.17
Melting Point: ca 228° dec.
Beilstein Reference: 5132096
Formula:
C₁₀H₁₈Cl₂N₂ Pto. de fusión: ∼ 228 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012482 Núm. CAS: 637-01-4 EINECS: 211-274-8 Índice Merck: 12,09367 |