N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina, diclorhidrato, TMPD 2 HCl
70455-5 70455-10 70455-25 70455-50
CAYM70455-5EA 50.6 EUR
CAYM70455-5 CAYM70455-10 CAYM70455-25 CAYM70455-50
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato
Formula: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Pto. de fusión: 227…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012482
Núm. CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Índice Merck: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM