N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetrametil-1,4-fenilendiamina, diclorhidrato, TMPD 2 HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21102.0010 8.21102.0025 8.21102.0002
8.21102.0010EA 127 EUR
8.21102.0010 8.21102.0025 8.21102.0002
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, diclorhidrato
Formula: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Pto. de fusión: 227…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012482
Núm. CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Índice Merck: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 227 - 230 °C (decomposition)
Molar Mass 237.17 g/mol