4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: p-(Methylamino)phenol sulphate, Metol, 4-Methylaminophenol sulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate, 4-Methylaminophenolsulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate salt
156800050 156801000 156805000 156800025
ACRO156800050EA 31.8 EUR
ACRO156800050 ACRO156801000 ACRO156805000 ACRO156800025
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra puro
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
MW: 344,39 g/mol
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 260 °C (desc.)
Densidad: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013140
Núm. CAS: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06046
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Residue after ignition ≤0.15 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %