4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36674.18
36674.30
36674.18EA
50.9
EUR
36674.18
36674.30
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
4-(Methylamino)phenol sulphate
Purity: 99.0-101.5%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale cream
Melting Point: ca. 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼, 260 °C (desc.) Densidad: 1,434 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013140 Núm. CAS: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6017 |