Verde de malaquita oxalato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
CAS No.: 2437-29-8
Molecular Formula: C52H54N4O12
Formula Weight: 927.02
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Green
Melting Point: 164° dec.
Beilstein Reference: 3644550
Merck Reference: 14,5699
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011766
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 Colourless
Formula:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Pto. de fusión: 164 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011766 Núm. CAS: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,5699 |