Verde de malaquita oxalato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Peligro
|
Sinónimos:
Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9015-100G
M9015-25G
M9015-100GEA
272
EUR
M9015-100G
M9015-25G
Verde de malaquita oxalato, Sigma-Aldrich®
Malachite green oxalate
Formula:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ MW: 927,02 g/mol Pto. de fusión: ∼159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011766 Núm. CAS: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,05722 |