Fucsina básica 88%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-(4-Aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dienilideno)metil)-2-metilanilina, clorhidrato
419141000 419145000 419140025
ACRO419141000EA 87.6 EUR
ACRO419141000 ACRO419145000 ACRO419140025
Fucsina básica 88%, puro
Fucsina básica
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃
MW: 337.85 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012569
Núm. CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Índice Merck: 12,05686
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Dye content ≥83 % (on dry substance)
UV Lambda max 549 to 555 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)