Fucsina básica
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-(4-Aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dienilideno)metil)-2-metilanilina, clorhidrato
A12952.06
A12952.14
A12952.22
A12952.06EA
22.8
EUR
A12952.06
A12952.14
A12952.22
Fucsina básica
Fucsina básica
CAS No.: 632-99-5
Molecular Formula: C20H20ClN3
Formula Weight: 337.86
Melting Point: 268-270° dec.
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 4166684
Merck Reference: 14,5652
MDL No.: MFCD00012569
Formula:
C₂₀H₂₀ClN₃ MW: 337,85 g/mol Pto. de fusión: 268…270 °C (desc.) Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012569 Núm. CAS: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Índice Merck: 14,5652 |