Fucsina básica, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: (4-(4-Aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dienilideno)metil)-2-metilanilina, clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
857343-100G 857343-25G
857343-100GEA 379 EUR
857343-100G 857343-25G
Fucsina básica, Sigma-Aldrich®
Fucsina básica
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃
Pto. de fusión: 235 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012569
Núm. CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Índice Merck: 12,05686
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecca7a0bd05ed28f29bfcca62c8b34fddba95993&vid=a30faa9041a621f80fc892aa6aab88ac302082e9&prid=web&clid=SAPDAM