Fucsina básica, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: (4-(4-Aminofenil)(4-iminociclohexa-2,5-dienilideno)metil)-2-metilanilina, clorhidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
B0904-25G B0904-5G
B0904-25GEA 569 EUR
B0904-25G B0904-5G
Fucsina básica, Sigma-Aldrich®
Fucsina básica
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃
MW: 337,85 g/mol
Pto. de fusión: 235 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012569
Núm. CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Índice Merck: 12,05686