4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
212140250
212141000
ACRO212140250EA
45.6
EUR
ACRO212140250
ACRO212141000
4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato
4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato
Formula:
C₂₂H₂₄ClN₃ MW: 365.91 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012567 Núm. CAS: 3248-91-7 EINECS: 221-831-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV Lambda max | 550 to 554 nm (in 50% ethanol) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.1 to 1.4 |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥1500 (at lambda max.) |