4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato C.I. 42520
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
Sinónimos: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 91.8 EUR
ICNA0215582380 ICNA0215582325
4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato C.I. 42520
4-[(4-Amino-m-tolil)(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, clorhidrato
Soluble in water and ethanol.
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃
MW: 365.91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012567
Núm. CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7