Carbonato de guanidinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Guanidinio carbonato, Carbonato de diguanidinio
A12853.0B
A12853.0I
A12853.30
A12853.0BEA
64.1
EUR
A12853.0B
A12853.0I
A12853.30
Carbonato de guanidinio ≥98%
Carbonato de guanidinio
Purity: 98%
CAS No.: 593-85-1
Molecular Formula: C3H12N6O3
Formula Weight: 180.17
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 3628359
Formula:
C₃H₁₂N₆O₃ MW: 180.17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 198 °C (desc.) Densidad: 1.251 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013029 Núm. CAS: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |