Carbonato de guanidinio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20611.0100
8.20611.1000
8.20611.9050
8.20611.9025
8.20611.0100EA
48.3
EUR
8.20611.0100
8.20611.1000
8.20611.9050
8.20611.9025
Carbonato de guanidinio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Carbonato de guanidinio
Formula:
C₃H₁₂N₆O₃ Pto. de fusión: 197 °C Densidad: 1,251 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013029 Núm. CAS: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 500 g/l (30 °C) |
Melting Point | 197 °C |
Molar Mass | 180.17 g/mol |
Bulk Density | 500 - 700 kg/m3 |
Density | 1.25 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 530 °C |
Hill Formula | C3H12N6O3 |
Chemical Formula | (CH5N3)2 * H2CO3 |