Guanidinio cloruro 98%, with anti-caking agent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
120230010 120230025 120232500 120230100 120230251
ACRO120230010EA 148 EUR
ACRO120230010 ACRO120230025 ACRO120232500 ACRO120230100 ACRO120230251
Guanidinio cloruro 98%, with anti-caking agent
Guanidinio cloruro
with <0.4% anticaking agent (SiO2)
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Pto. de fusión: 179…186 °C
Densidad: 1,34 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Índice Merck: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 186 °C
Titration Argentometric ≤0.5 % Ammonium chloride
Water ≤0.3 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.4 % (SiO2)