Guanidinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13543.0I
A13543.0B
A13543.30
A13543.0IEA
321
EUR
A13543.0I
A13543.0B
A13543.30
Guanidinio cloruro ≥98%
Guanidinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 50-01-1
Molecular Formula: CH5N3.HCl
Formula Weight: 95.53
Melting Point: 178-185°
Beilstein Reference: 3591990
Merck Reference: 14,4562
MDL No.: MFCD00013026
Formula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Pto. de fusión: 178…185 °C Densidad: 1,344 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013026 Núm. CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Índice Merck: 14,4562 |