Guanidinio cloruro
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
A1499.1000 A1499.9025 A1499.5000
A1499.1000EA 180 EUR
A1499.1000 A1499.9025 APLIA1499.5000
Guanidinio cloruro
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Índice Merck: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM