Guanidinio cloruro, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
369080-1 369080-100
369080-1EA 677 EUR
369080-1 369080-100
Guanidinio cloruro, Millipore®
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Índice Merck: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM