Nitrato de guanidinio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Guanidinio nitrato
L09643.30
L09643.0B
L09643.30EA
40.6
EUR
L09643.30
L09643.0B
Nitrato de guanidinio ≥98%
Nitrato de guanidinio
Purity: 98%
CAS No.: 506-93-4
Molecular Formula: CH6N4O3
Formula Weight: 122.08
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3596600
Merck Reference: 14,4562
UN No.: 1467
MDL No.: MFCD00013028
Formula:
CH₆N₄O₃ MW: 122.08 g/mol Pto. de fusión: 213…216 °C Densidad: 1.44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013028 Núm. CAS: 506-93-4 EINECS: 208-060-1 UN: 1467 ADR: 5.1 III Índice Merck: 13,04578 |