Guanidinio tiocianato 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 108 EUR
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
Guanidinio tiocianato 99% para bioquímica
Tiocianato de guanidinio
Formula: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm