Guanidinio tiocianato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21250.0E
B21250.22
B21250.36
B21250.0EEA
936
EUR
B21250.0E
B21250.22
B21250.36
Guanidinio tiocianato ≥99%
Tiocianato de guanidinio
Purity: 99%
CAS No.: 593-84-0
Molecular Formula: CH5N3.HSCN
Formula Weight: 118.16
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 3563461
Formula:
NH₂C(=NH)NH₂·HSCN Pto. de fusión: 118…122 °C Densidad: 1,29 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013027 Núm. CAS: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 |