Guanidinio tiocianato grado biotecnología
Proveedor: AMBION
Atención
9420 9422
AMBI9420EA 0 EUR
AMBI9420 AMBI9422
Guanidinio tiocianato grado biotecnología
Tiocianato de guanidinio
A powerful protein denaturant used to inactivate endogenous RNases during the isolation of RNA from tissues and bacterial cultures.
Formula: CH₅N₃·CHNS
Pto. de fusión: 118 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@280nm (70%, Water) < = 0.8
Abs.@300nm (6M, Water) < 0.1
Abs.@410nm (6M, Water) < 0.1
Copper < 0.0001 %
DNase none detected
Solubility (70%, Water 50° C) pass
Lead < 0.0001 %
Melting Point 118 °C - 121 °C
Protease none detected
Purity > 99 %
RNase none detected