Guanidinio tiocianato, ≥99.0% grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
0380-250GEA 140 EUR
0380-250G 0380-500G 0380-10KG
Guanidinio tiocianato, ≥99.0% grado biotecnología
Tiocianato de guanidinio
Un potente desnaturalizante de proteínas utilizado para inactivar RNasas endógenas durante el aislamiento de RNA de tejidos y cultivos bacterianos.
Formula: CH₅N₃·CHNS
Pto. de fusión: 118 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@280nm (70%, Water) ≤0.8
Abs.@300nm (6M, Water) <0.1
Abs.@410nm (6M, Water) <0.1
Copper <0.0001%
DNase none detected
Solubility (70%, Water 50° C) pass
Lead <0.0001%
Melting Point 118 – 121 °C
Protease none detected
Purity >99%
RNase none detected