Guanidinio tiocianato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
368975-100 368975-500
368975-100EA 120 EUR
368975-100 368975-500
Guanidinio tiocianato, Millipore®
Tiocianato de guanidinio
Formula: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Pto. de fusión: 118 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1