Guanidinio tiocianato, Millipore®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Guanidinio sulfocianuro, Guanidinio rodanuro, Guanidinio tiocianato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04167.0250 1.04167.1000
1.04167.0250EA 188 EUR
1.04167.0250 1.04167.1000
Guanidinio tiocianato, Millipore®
Tiocianato de guanidinio
Formula: CH₅N₃·CHNS
Pto. de fusión: 118 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013027
Núm. CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III