Hidroxilamonio sulfato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 10039-54-0
Molecular Formula: H3NO.0.5H2SO4
Formula Weight: 164.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.88
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.6
Melting Point: ca 170° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2865
MDL No.: MFCD00044869
Formula:
H₈N₂O₆S Densidad: 1,88 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044869 Núm. CAS: 10039-54-0 EINECS: 233-118-8 UN: 2865 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4828 |