Hidroxilamonio cloruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
170360010
170361000
170365000
170360050
ACRO170360010EA
188
EUR
ACRO170360010
ACRO170361000
ACRO170365000
ACRO170360050
Hidroxilamonio cloruro 97%
Hidroxilamonio cloruro
Formula:
NH₂OH·HCl Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 155…158 °C (desc.) Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051089 Núm. CAS: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Índice Merck: 13,04853 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 157 °C (Dec) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |