Hidroxilamonio cloruro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 237 EUR
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
Hidroxilamonio cloruro 99+%
Hidroxilamonio cloruro
Formula: NH₂OH·HCl
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…158 °C (desc.)
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051089
Núm. CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04853
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %