Hidroxilamonio cloruro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidroxilamina clorhidrato
412051000 412055000 412050025
ACRO412051000EA 55 EUR
ACRO412051000 ACRO412055000 ACRO412050025
Hidroxilamonio cloruro ACS
Hidroxilamonio cloruro
Formula: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Pto. Ebullición: 306
Pto. de fusión: 155…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051089
Núm. CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04853
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Ammonium (NH4) Passes test
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.25 meq/g