Hidroxilamonio cloruro ≥96% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hidroxilamina clorhidrato
36416.22
36416.36
36416.22EA
54.2
EUR
36416.22
36416.36
Hidroxilamonio cloruro ≥96% ACS
Hidroxilamonio cloruro
Purity: 96+%
CAS No.: 5470-11-1
Molecular Formula: H3NO.HCl
Formula Weight: 69.49
Physical Form: Solid
Density: 1.67
Appearance: White
Odour: Acidic
pH: 3.6
Melting Point: 152° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, methanol, glycerol
Beilstein Reference: 3539763
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00051089
A monoamine oxidase inhibitor; inhibits platelet aggregation
Formula:
NH₂OH·HCl MW: 69.49 g/mol Pto. Ebullición: 306 Pto. de fusión: 152 °C (desc.) Densidad: 1.67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051089 Núm. CAS: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8 III Índice Merck: 14,4828 |