Hidroxilamonio cloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hidroxilamina clorhidrato
A15398.0B
A15398.0I
A15398.22
A15398.36
A15398.0BEA
150
EUR
A15398.0B
A15398.0I
A15398.22
A15398.36
Hidroxilamonio cloruro 99%
Hidroxilamonio cloruro
Purity: 99%
CAS No.: 5470-11-1
Molecular Formula: H3NO.HCl
Formula Weight: 69.49
Odour: Acidic
pH: 3.6
Melting Point: 152° dec.
Beilstein Reference: 3539763
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00051089
Formula:
NH₂OH·HCl MW: 69.49 g/mol Pto. Ebullición: 306 Pto. de fusión: 152 °C (desc.) Densidad: 1.67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051089 Núm. CAS: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8 III Índice Merck: 13,04853 |