Hidroxilamonio cloruro ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., GR para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04616.0250 1.04616.1000
1.04616.0250EA 111 EUR
1.04616.0250 1.04616.1000
Hidroxilamonio cloruro ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., GR para análisis, Supelco®
Hidroxilamonio cloruro
Formula: NH₂OH·HCl
Pto. Ebullición: 306 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051089
Núm. CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04853
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (manganometric) ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol passes test
pH-value (5 %; water) 2.5 - 3.5
Titrable free acid ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium) passes test
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate) ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur