1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetylene-PEG4-amine, 3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, Propargyl-PEG4-amine
J64527.MC J64527.ME
J64527.MCEA 410 EUR
J64527.MC J64527.ME
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity.
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22380736
Núm. CAS: 1013921-36-2