Hidracinio hidrato 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidracinio hidróxido
196711000 196715000
ACRO196711000EA 31.2 EUR
ACRO196711000 ACRO196715000
Hidracinio hidrato 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Hidracinio hidrato
Formula: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32,05 g/mol (anhy)
Pto. Ebullición: 117,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –51,5 °C
Densidad: 1,0315 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Número MDL: MFCD00149931
Núm. CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,04790
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml
Titration with HCl 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O)