Hidracinio hidrato 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidracinio hidróxido
A14005.36
A14005.0E
A14005.18
A14005.30
A14005.36EA
57.2
EUR
A14005.36
A14005.0E
A14005.18
A14005.30
Hidracinio hidrato 98+%
Hidracinio hidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 7803-57-8
Molecular Formula: H4N2.H2O
Formula Weight: 50.06 (32.05anhy)
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
Melting Point: -52°
Boiling Point: 120-121°
Merck Reference: 14,4771
UN No.: 2030
MDL No.: MFCD00149931
Formula:
H₆N₂O MW: 32,05 g/mol (anhy) Pto. Ebullición: 120…121 °C Pto. de fusión: –52 °C Densidad: 1,027 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149931 Núm. CAS: 7803-57-8 EINECS: 206-114-9 UN: 2030 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4771 |