Hidracinio sulfato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
423770500 423771000 423775000
ACRO423770500EA 30.2 EUR
ACRO423770500 ACRO423771000 ACRO423775000
Hidracinio sulfato ACS
Hidracinio sulfato
Formula: NH₂NH₂·H₂SO₄
Pto. de fusión: 254 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044873
Núm. CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %