Hidracinio sulfato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
A10792.30
A10792.A1
A10792.30EA
37.6
EUR
A10792.30
A10792.A1
Hidracinio sulfato ≥99%
Hidracinio sulfato
Purity: 99+%
CAS No.: 10034-93-2
Molecular Formula: H2NNH2.H2SO4
Formula Weight: 130.12
Odour: Odourless
pH: 1.3
Melting Point: 254°
Merck Reference: 14,4772
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00044873
Formula:
NH₂NH₂·H₂SO₄ Pto. de fusión: 254 °C Densidad: 1,370 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044873 Núm. CAS: 10034-93-2 EINECS: 233-110-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,4772 |