Hidrazina clorhidrato 98+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Hidracinio cloruro, Cloruro de hidrazinio

201990010 201992500 201990051
ACRO201990010EA 277 EUR
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Hidrazina clorhidrato 98+%
Hidrazina clorhidrato
Formula: H₅ClN₂
Pto. de fusión: 89…93 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044368
Núm. CAS: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR